Principaux documents
852464P
Avanti
C16(Plasm) LPC
1-(1Z-hexadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1-O-1’-(Z)-hexadecenyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(O-16:1(1Z)/0:0); PC(16:0p/0:0); 110693
10 MG
697,00 $
697,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
697,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H50 NO6 P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
697,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (852464P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 852464P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852464P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC