Principaux documents
850851P
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, powder
Synonyme(s) :
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl ; 110743
25 MG
316,21 $
316,21 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
316,21 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C38H76NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
705.99
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
316,21 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (850851P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 850851P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
Clé InChI
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
16:0 Monomethyl phosphoethanolamine (PE) is an alkyl phosphate derivative.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850851P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable