850543P
Avanti
8.9 MAG
1-(8Z-heptadecenoyl)-rac-glycerol, powder
Synonyme(s) :
17:1 MG (8.9)
293,55 $
About This Item
293,55 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Poids mol.
342.51 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850543P-25mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850543P
Technique(s)
protein sequencing: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C20H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)24-18-19(22)17-21/h9-10,19,21-22H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
UQZGIPIXMWOKEC-KTKRTIGZSA-N