850534O
Avanti
7.9 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850534O
Synonyme(s) :
1-(7Z-hexadecenoyl)-rac-glycerol
1 000,00 $
About This Item
1 000,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
oil
Poids mol.
328.49 g/mol
Conditionnement
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850534O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850534O-200mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850534O-25mg))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850534O
Technique(s)
protein sequencing: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC(O)COC(CCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C19H36O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h9-10,18,20-21H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
Clé InChI
OWGMAJRKMYGYBQ-KTKRTIGZSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit