850338P
Avanti
MAPCHO™-14
n-tetradecylphosphocholine, powder
Synonyme(s) :
TPC; Fos-Choline-14; FOS14; FC-14
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850338P-1g)
pkg of 1 × 10 g (850338P-10g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850338P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3
Clé InChI
BETUMLXGYDBOLV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable