Documents
850333P
Avanti
16:0 2-PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,3-dipalmitoyl-rac-glycero-2-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H80NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
734.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850333P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable