850104P
Avanti
18:0 Lyso PI
1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); PI(18:0/0:0); 110719
283,25 $
About This Item
283,25 $
Produits recommandés
Essai
>99% (LPI; may contain up to 10% of the 2-LPI isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850104P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850104P-500ug))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850104P
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C27H53O12P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(29)37-18-20(28)19-38-40(35,36)39-27-25(33)23(31)22(30)24(32)26(27)34;/h20,22-28,30-34H,2-19H2,1H3,(H,35,36);1H3/t20-,22-,23-,24+,25-,26-,27-;/m1./s1
Clé InChI
QVEDYTZLCBLSCH-FJYNCLFYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit