Principaux documents
840863C
Avanti
18:0-20:4 PA
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1-octadecanoyl-2--(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); SAPA; PA(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110618
25 MG
1 003,22 $
100 MG
2 441,10 $
1 003,22 $
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
1 003,22 $
100 MG
2 441,10 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H72O8PNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
746.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 003,22 $
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (840863C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (840863C-100mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 840863C
Concentration
10 mg/mL (840863C-25mg)
25 mg/mL (840863C-100mg)
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C41H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-41(43)49-39(38-48-50(44,45)46)37-47-40(42)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,39H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-38H2,1-2H3,(H2,44,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t39-;/m1./s1
Clé InChI
ZNLBWELULQXDSY-JNZHLZGHSA-M
Description générale
18:0-20:4 PA or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) is a sodium salt of phosphatidic acid, with substitution of stearic acid and arachidonic acid at the sn-1 and sn-2 positions respectively, in the glycerol backbone.
Application
18:0-20:4 PA or 1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) has been used in liposomes to determine the lipid-binding properties of the Praja-1 protein.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840863C-100mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840863C-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Qiang Lu et al.
FEBS letters, 594(11), 1787-1796 (2020-03-07)
Serotonin transporter (SERT) is involved in serotonergic system regulation and in the pathophysiology/therapeutics of serotonin-/SERT-related diseases such as obsessive-compulsive disorder, depression, autism, and schizophrenia. We recently revealed that diacylglycerol (DG) kinase (DGK) δ induces ubiquitination/degradation of SERT in a DGK