810286C
Avanti
TopFluor™ Cardiolipin
1,1′,2,2′-tetraoleoyl cardiolipin[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl] (ammonium salt) TopFluor™ Cardiolipin, chloroform
Synonyme(s) :
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-2′-[4-(dipyrrometheneboron difluoride) butanoyl]-sn-glycerol (ammonium salt); TopFluor-CL
438,78 $
About This Item
438,78 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (810286C-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (810286C-500ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810286C
Concentration
0.1 mg/mL (810286C-100ug)
0.5 mg/mL (810286C-500ug)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3