810270P
Avanti
C11 TopFluor™ Ceramide-1-Phosphate
N-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
N-[11-(TopFluor)undecanoyl]-D-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 250 μg (810270P-250ug)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 810270P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available