810175P
Avanti
18:1-06:0 NBD PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt)
847,69 $
About This Item
847,69 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 5 × 2 mg (810175P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques