792454C
Avanti
16:0-18:1(n10) PC - IsoPure
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-(8Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (IsoPure)
557,00 $
About This Item
557,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Type de lipide
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC/C=C\CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clé InChI
FNCGJGDCVBZNMN-GPIBEQEUSA-N
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable