Principaux documents
S517518
7-ACETOXY-3-ACETYL-2-METHYL-4-CHROMANONE
AldrichCPR
50MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.265
Numéro MDL:
37,90 $