790427P
Avanti
06:0 PC-d22
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dihexanoyl-d22-sn-glycero-3-phosphocholine
254,41 $
About This Item
254,41 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (790427P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 790427P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques