750332C
Avanti
14:0 Cardiolipin (sodium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 1 × 2.5 mL (750332C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (750332C-200mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 750332C
Concentration
10 mg/mL (750332C-25mg)
25 mg/mL (750332C-200mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3