Principaux documents
700367P
Avanti
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy-5ß-cholan-24-oic acid, sodium salt; Tauro-3α,6α,7α,12α-THBA
1 MG
743,00 $
743,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
743,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H44NNaO8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
553.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.21
743,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700367P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Tauro-3α,6α,7α,12α-tetrahydroxy bile acid (THBA) is a type of bile acid, which is a category of biological molecules produced in the liver from cholesterol. Bile acids play a crucial role in the digestion and absorption of lipids in the small intestine. They are also involved in the regulation of cholesterol levels in the body and can influence liver function and metabolic processes.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable