Key Documents
700334P
Avanti
Glyco-12-oxolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-Cholanic acid-12-oxo-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H41NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
447.61
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC([C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700334P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable