700299O
Avanti
Farnesol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(2E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol
230,00 $
About This Item
230,00 $
Produits recommandés
Forme
oil
Conditionnement
package of 1 × 25 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
Clé InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable