Principaux documents
700262P
Avanti
Glyco-γ-muricholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5ß-cholanic acid-3α,6α,7α-triol N-(2-carboxymethyl)-amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H43NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
465.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])[C@@H](O)[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Clé InChI
ZQYUKJFJPJDMMR-ZDWCHQGWSA-N
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700262P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable