Principaux documents
700198P
Avanti
Chenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5α-cholanic acid-3β,7β-diol
10 MG
260,00 $
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
260,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H40O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 10 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Clé InChI
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700198P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable