700192P
Avanti
ox-18:2 Cholesterol
powder
Synonyme(s) :
Oxidized cholesteryl linoleate
322,00 $
About This Item
322,00 $
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 500 μg (700192P-500UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable