700094P
Avanti
cholestanol-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
111020
599,46 $
About This Item
599,46 $
Produits recommandés
Description
2,2,3,4,4-pentadeuterio-5α-cholestan-3β-ol
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700094P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@]1(C([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)(CC1([2H])[2H])C)([2H])[2H])[2H]
Clé InChI
QYIXCDOBOSTCEI-PFPUTWTGSA-N