Principaux documents
330828L
Avanti
PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330828L-1EA)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • 858153L17:0-14:1 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLFDS
  • 858152L17:0-16:1 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLFDS
  • 858151L17:0-18:1 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 75μg/mLFDS
  • 858150L17:0-20:3 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 50μg/mLFDS
  • 858149L17:0-22:4 PS-d5, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLFDS
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C