Principaux documents
330260P
Avanti
Ursodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
5β;-cholanic acid-3α;,7b-diol (2,2,4,4-d4)
1 MG
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
227,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H36D4O4
Poids moléculaire :
396.60
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.79
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (330260P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(O)=O
Clé InChI
RUDATBOHQWOJDD-YKKLRHHBSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330260P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable