Principaux documents
929549
Sigma-Aldrich
Ursodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4
1 MG
115,00 $
50 MG
382,00 $
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
115,00 $
50 MG
382,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24D4H36O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.60
Numéro MDL:
115,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Changement de masse
M+4
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable