131601C
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
95% (Egg), Avanti Polar Lipids, Chloroform Solution
Synonyme(s) :
L-α-phosphatidylcholine (95%) (Egg, Chicken)
518,09 $
About This Item
518,09 $
Produits recommandés
Nom du produit
Egg PC (95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 2 × 20 mL (131601C-1g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Concentration
25 mg/mL (131601C-1g)
Type de lipide
phosphoglycerides
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Clé InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash