Principaux documents
Z768154
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 50 mL
1 EA
162,00 $
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
162,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.72
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
anodized aluminum
Caractéristiques
fits flask 50 mL
Holds 1x 50 ml
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IKA 0025000638
Description générale
Piston insert for use with 50ml round bottom flask, made of anodized aluminum.