Principaux documents
Z757020
Kern sample plates for DBS moisture analyzer
aluminum, pack of 80 ea
Synonyme(s) :
moisture sensor, moisture tester
80 EA
87,20 $
87,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
80 EA
87,20 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
87,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
aluminum
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 80 ea
Fabricant/nom de marque
Kern MLBA01A
Couleur
none
Description générale
Aluminimum sample plates, 90 mm diameter, pack of 80, for use with the Kern DAB moisture analyzer.