Z743829
ART® Non-Filtered Tip
ART 1000, size 1000 μL, reload tower, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
ART 1000
reload tower
Conditionnement
pkg of 5X560 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3102-RT
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
1000 μL