Principaux documents
Z743255
Julabo® bath tubing
metal (triple insulated with connector M16x1), L 1.5 m
1 EA
1 280,00 $
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 280,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
metal (triple insulated with connector M16x1)
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8930211
Paramètres
100 °C (350 °C)
Longueur
1.5 m
Description générale
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.