GF96312326
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 26.5mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin carbon fiber / epoxy, 99.9%
Synonyme(s) :
Aluminum, AL002678
2 520,00 $
About This Item
2 520,00 $
Produits recommandés
Matériaux
hexagonal (prism)
Description
cell wall 0.064mm
Essai
≥99.9%
Température d'inflammation spontanée
1400 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 963-123-26
Résistivité
2.6548 μΩ-cm
Taille des alvéoles
6.3 mm
Taille × épaisseur
600 x 600 mm × 26.5 mm
pb
2460 °C (lit.)
Pf
660.37 °C (lit.)
Densité
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable