Principaux documents
Z743195
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 12 mm (13 mm), stainless steel
Synonyme(s) :
tube holder
1 EA
300,00 $
300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
300,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 9970321
Paramètres
150 °C max. temp.
Diamètre
12 mm (13 mm)
Description générale
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.