Documents
Z743192
Julabo® bath test tube racks
to fit 30 tubes, diam. 17 mm, stainless steel
Synonyme(s) :
tube holder
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 9970320
Paramètres
150 °C max. temp.
Diamètre
17 mm
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.