Principaux documents
Z742752
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-21A, weighing capacity 60 g
Synonyme(s) :
laboratory balance, weighing balance
1 EA
821,00 $
821,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
821,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111502
Nomenclature NACRES :
NB.71
821,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Matériaux
stainless steel weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern 440-21A
Plage de mesure de la capacité de pesée
60 g
Larg. × Prof. × Haut.
165 mm × 230 mm × 80 mm
Diam. de la plateforme
81 mm
Poids
~1 kg
Alimentation par piles
9 V
Description générale
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible