Principaux documents
Z742586
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 1000 g, stainless steel
1 EA
133,00 $
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
133,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111500
Nomenclature NACRES :
NB.35
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific W1005-1000
Taille
1000 g
Description générale
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Informations légales
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.