Z742514
Block for digital dry bath and MyBlock™
solid block for slides or custom machining
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
solid block for slides or custom machining
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BSW01
Catégories apparentées
Description générale
- Material: high grade aluminum
- Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity