Principaux documents
Z742520
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 12 x 15 mL tubes
1 EA
195,00 $
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
195,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NB.77
195,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 12 x 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BSW15
Description générale
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Informations légales
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.