Principaux documents
Z742269
DURAN® TILT GL 56 Screw Cap
white polypropylene, pack of 10 ea
Synonyme(s) :
292295602
10 EA
97,00 $
97,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
97,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
97,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
white polypropylene
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 292295602
Raccords
GL 56 thread
Description générale
The ergonomic cap is easy to open and close. Made from non-cytotoxic materials. The wide mouth ensures safe and easy pipetting.
Caractéristiques et avantages
  • Manufactured from Polypropylene
  • The ergonomic cap, made from non-cytotoxic materials, is easy to open and close
  • The wide GL 56 moth ensures safe and easy pipetting and helps avoid contamination
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences