Z741807
Extech Portable Indoor Air Quality, Carbon Dioxide (CO2) Meter
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
battery included
WEEE compliant
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Extech Instruments CO240
humidity measuring range
10-90 %RH, accuracy: ±5 %RH, resolution: 0.1 %RH
Plage de mesure
0-9999 ppm, accuracy: ±75 ppm, resolution: 1 ppm (CO2)
Plage de mesure de la température
-10-50 °C, accuracy: ±1.0 °C, resolution: 0.1 °C
Taille
8.3 in. (211 mm) × 2.4 in. (60 mm) × 1.6 in. (40 mm)
Poids
6.4 oz (181.4 g)
Alimentation par piles
6 AAA