Z741355
Accuris™ Analytical Balance
weighing capacity 210 g, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific W3100-210-GB
Plage de mesure
resolution: 0.0001 g
Plage de mesure de la capacité de pesée
210 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
Diam. de la nacelle de pesée
90 mm (3.5 in.)
Catégories apparentées
Description générale
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.