Principaux documents
Z740714
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials boiling flask, round-bottom, ST/NS 24/29
capacity 100 mL
1 EA
56,30 $
56,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
56,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
56,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Conditionnement
pkg of 1 ea
Capacité
100 mL
Description générale
Clear borosilicate glass, round bottomed boiling flasks with outer ST ground joint neck. White marking spot.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC