Principaux documents
Z740602
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 250 mL, volume 25-200 mL
12 EA
137,00 $
137,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
137,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
137,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 25 mL
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Plage de mesure du volume
25-200 mL
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC