Principaux documents
Z740135
QianCap pressure monitor-25
for tubes/bottles with internal threads #25
1 EA
1 730,00 $
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 730,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
1 730,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Q Labtech
Paramètres
0-300 psi pressure range
Description générale
QianCap pressure monitor-25 is designed for monitoring internal pressure on pressure tubes, flasks and bottles with #25 internal threads. The set contains all items needed for immediate use (pressure release system, 1 PTFE adapter-25H, 1 Simriz O-ring-25-S, 1 stainless steel pressure gauge-300 psi and 10 septa-12 mL).
Caractéristiques et avantages
  • Monitors Ace-Thred pressure tubes/bottles.
  • Provides optional higher pressure adapter (120 psi).
Informations légales
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC