Principaux documents
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
volume 35 mL, heavy-wall
1 EA
72,60 $
72,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
72,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
72,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Q Labtech
Paramètres
500 psi pressure at 90 °C
Volume
35 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC