Principaux documents
Z685046
Ace sparger with hose barb
stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 25-50 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6452-07
L × D.E.
400 mm × 10 mm
Taille du robinet d'arrêt
0-3 mm
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Catégories apparentées
Description générale
Sparger tube with Ace fritted bottoms are available in various porosities. Top has either 0-3 or 0-5 mm stopcock and a 90 degree side arm hose connection. 10 mm O.D. spargers fit inside #11 Ace-Threds, 14 mm O.D. within #15 Ace- Threds.