Principaux documents
Z684805
Ace cylindrical reaction flask
capacity 1 L, 100 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-10 mm , zero dead space
1 EA
1 100,00 $
1 100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 100,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 6518-10
Capacité
1 L
Taille de la vanne
0-10 mm , zero dead space
Description générale
Heavy wall cylindrical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has Zero Dead Space, (ZDS), bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring. See Ace 6517 (Z508233) for quick release clamps.