Documents
Z684279
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale flask, round-bottom
volume 25 mL, joint: ST/NS 14/10
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
glass
round bottom flask
Joint
joint: ST/NS14/10
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
25 mL
Volume
25 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC