Z684120
Tubes pour RMN Wilmad®, 5 mm diam., précision
heavy wall, frequency 500 MHz, diam. 5 mm, L 8 in.
263,00 $
About This Item
263,00 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 522-PP-8
Paramètres
500 MHz frequency
Longueur
8 in.
Courbure
51 μm
Concentricité
51 μm
Diamètre
5 mm
Épaisseur de la paroi
1.4 mm
Catégories apparentées
Description générale
Les tubes ont un fond arrondi et incluent une zone sablée pour marquer les échantillons. Les tubes ont une paroi mince, sauf indication contraire. Les tubes de 23 cm de longueur sont conçus pour la préparation de standards et l′utilisation avec les manifolds « Tip-Off ». Les tubes Wilmad pour RMN sont adaptés à la spectroscopie RMN à haut champ. Capuchons inclus.