Principaux documents
Z682675
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents
capacity 2000 mL, joint: ST/NS 24/40, glass
Synonyme(s) :
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
1 EA
289,00 $
289,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
289,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
289,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
pear-shaped flask
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Büchi equivalent, 11580
Capacité
2000 mL
Catégories apparentées
Description générale
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC