Principaux documents
Z682128
Ace cold trap outer body only for condenser "C" assembly
glass, fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
1 EA
1 280,00 $
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 280,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Fabricant/nom de marque
Büchi equivalent, 40641
Catégories apparentées
Description générale
The cold trap outer body for the Ace condenser "C" assembly, is glass with a 35/20 inner spherical joint bottom connection that attaches to the receiver flasks. Features standard top and side flange that connects directly to the Büchi rotary evaporator.
Informations légales
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG